Drukuj
4-Bromo-2-fluorobenzonitryl 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 344 PLN
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitryl 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 238…239 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143264
Numer CAS: 105942-08-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %