3-Bromo-4-metoksybenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16698.06
A16698.14
A16698.06EA
272
PLN
A16698.06
A16698.14
3-Bromo-4-metoksybenzonitryl ≥99%
3-Bromo-4-metoksybenzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 117572-79-9
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3246576
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143097
Formuła:
C₈H₆BrNO Temp. topnienia: 120…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143097 Numer CAS: 117572-79-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |