3-Bromo-4-hydroksybenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19400.06
A19400.14
A19400.06EA
380
PLN
A19400.06
A19400.14
3-Bromo-4-hydroksybenzonitryl ≥98%
3-Bromo-4-hydroksybenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 2315-86-8
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.02
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 2207020
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143096
Formuła:
C₇H₄BrNO Temp. Wrzenia: 406 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143096 Numer CAS: 2315-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-022-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |