2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25935.14
H25935.06
H25935.14EA
2030
PLN
H25935.14
H25935.06
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 1996-30-1
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.554
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00672934
Formuła:
C₆H₃BrClF Temp. Wrzenia: 180 °C Gęstość: 1,74 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672934 Numer CAS: 1996-30-1 |