4-Bromo-2-chlorobenzonitryl 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10602.03
L10602.06
L10602.03EA
136
PLN
L10602.03
L10602.06
4-Bromo-2-chlorobenzonitryl 96%
4-Bromo-2-chlorobenzonitryl
Purity: 96%
CAS No.: 154607-01-9
Molecular Formula: C7H3BrClN
Formula Weight: 216.47
Melting Point: 67-72°
Boiling Point: 142-143°/10mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00040883
Formuła:
C₇H₃BrClN Temp. Wrzenia: 142…143 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 67…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040883 Numer CAS: 154607-01-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |