1-Bromo-2-pentyne ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53433.06
H53433.14
H53433.06EA
761
PLN
H53433.06
H53433.14
1-Bromo-2-pentyne ≥97%
1-Bromo-2-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 16400-32-1
Molecular Formula: C5H7Br
Formula Weight: 147.01
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.498
Boiling Point: 93-94°/113mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00236363
Formuła:
C₅H₇Br Temp. Wrzenia: 93…94 °C (113 mmHg) Gęstość: 1,438 Temp. Zapłonu: 41 °C (106 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236363 Numer CAS: 16400-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 240-451-2 ADR: 3,III |