Drukuj
1-Bromo-3,6-dioksaheptan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
M-Clarity™ quality level = MQ100
639842-10G 639842-50G
SIAL639842-10GEA 1100 PLN
SIAL639842-10G SIAL639842-50G
1-Bromo-3,6-dioksaheptan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,6-dioksaheptan
Formuła: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 172
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000238
Numer CAS: 54149-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 259-000-6