Acetonitryl, anhydrous (max. 0.001% H₂O)
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12636.0050
1.12636.2500
1.12636.4000
1.12636.9185
1.12636.9191
1.12636.0050EA
123
PLN
1.12636.0050
1.12636.2500
1.12636.4000
1.12636.9185
1.12636.9191
Acetonitryl, anhydrous (max. 0.001% H₂O)
Acetonitryl
Formuła:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45.7 °C Gęstość: 0.782 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3 REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 13,00071 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 g/mol |
Boiling Point | 81.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 97 hPa (20 °C) |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17 %(V) |
Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) no data available |
Ignition Point | 524 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |