Drukuj
Chlorowodorek amantadyny 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 1-Aminotricyclo(3.3.1.1(3,7))decan HCl, 1-Aminoadamantane hydrochloride, 1-Adamantanammonium chloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylamine hydrochloride, Adamantan-1-amine hydrochloride, 1-Adamantaneammonium Chloride
151670250 151671000
ACRO151670250EA 337 PLN
ACRO151670250 ACRO151671000
Chlorowodorek amantadyny 99+%
Chlorowodorek amantadyny
Formuła: C₁₀H₁₈ClN
MW: 187.71 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Numer MDL: MFCD00074723
Numer CAS: 665-66-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-560-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %