Chlorowodorek amantadyny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12699.14
A12699.22
A12699.36
A12699.14EA
414
PLN
A12699.14
A12699.22
A12699.36
Chlorowodorek amantadyny 99%
Chlorowodorek amantadyny
Purity: 99%
CAS No.: 665-66-7
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point: 360°
Beilstein Reference: 4198854
Merck Reference: 14,374
MDL No.: MFCD00074723
Formuła:
C₁₀H₁₈ClN Temp. topnienia: 360 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074723 Numer CAS: 665-66-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-560-2 Klasyfikacja Merck : 14,374 |