Drukuj
2-Amino-5-chlorobenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45564-100G A45564-25G
SIALA45564-100GEA 219 PLN
SIALA45564-100G SIALA45564-25G
2-Amino-5-chlorobenzofenon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorobenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀ClNO
Temp. Wrzenia: 424 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 96…99 °C
Numer MDL: MFCD00007839
Numer CAS: 719-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-949-7