2-Amino-5-chlorobenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15720.0E
A15720.22
A15720.36
A15720.0EEA
3930
PLN
A15720.0E
A15720.22
A15720.36
2-Amino-5-chlorobenzofenon ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 719-59-5
Molecular Formula: C13H10ClNO
Formula Weight: 231.68
Flash Point: 211°(412°F)
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 475640
MDL No.: MFCD00007839
Formuła:
C₁₃H₁₀ClNO Temp. Wrzenia: 424 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 96…99 °C Gęstość: 1,33 Temp. Zapłonu: 211 °C (412 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007839 Numer CAS: 719-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-949-7 |