Drukuj
2-Amino-5-chlorobenzofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 226 PLN
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-chlorobenzofenon 98%
2-Amino-5-chlorobenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀ClNO
Temp. Wrzenia: 207 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temp. Zapłonu: 211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007839
Numer CAS: 719-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-949-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %