3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26338.03
H26338.06
H26338.03EA
998
PLN
H26338.03
H26338.06
3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 4863-91-6
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.562-1.564
Odour: Characteristic
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03407962
Formuła:
C₆H₅ClFN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03407962 Numer CAS: 4863-91-6 Numer WE (dawny EINECS): None Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |