3,3'-Diaminobenzophenone 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(3-aminophenyl)methanone
L09128.03
L09128.06
L09128.03EA
386
PLN
L09128.03
L09128.06
3,3'-Diaminobenzophenone 90+%
3,3'-Diaminobenzophenone
Purity: 90+%
CAS No.: 611-79-0
Molecular Formula: C13H12N2O
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 148-152°
Boiling Point: 285°/11mm
MDL No.: MFCD00014774
Formuła:
C₁₃H₁₂N₂O MW: 212.25 g/mol Temp. Wrzenia: 285 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 148…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014774 Numer CAS: 611-79-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-281-3 |