Drukuj
2-Fluoroanilina, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
F3401-100G-A F3401-25G-A F3401-500G-A
SUPLF3401-100G-AEA 0 PLN
SUPLF3401-100G-A SUPLF3401-25G-A SUPLF3401-500G-A
2-Fluoroanilina, Supelco®
2-Fluoroanilina
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 182 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007642
Numer CAS: 348-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-478-9
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III