2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
B24965.03
B24965.06
B24965.14
B24965.03EA
653
PLN
B24965.03
B24965.06
B24965.14
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 392-70-1
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Refractive Index: 1.5345
Formuła:
C₈H₁₀FN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03792669 Numer CAS: 392-70-1 |