Drukuj
Hydrokortyzon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
H4001-1G H4001-100G H4001-10G H4001-25G H4001-5G
SIALH4001-1GEA 283 PLN
SIALH4001-1G SIALH4001-100G SIALH4001-10G SIALH4001-25G SIALH4001-5G
Hydrokortyzon, Sigma-Aldrich®
Hydrokortyzon
Formuła: C₂₁H₃₀O₅
Temp. Wrzenia: 567 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 202…204 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011654
Numer CAS: 50-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-020-1