Drukuj
Hydrokortyzon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
H3160-10G H3160-25G H3160-5G
SIALH3160-10GEA 1130 PLN
SIALH3160-10G SIALH3160-25G SIALH3160-5G
Hydrokortyzon, Sigma-Aldrich®
Hydrokortyzon
Formuła: C₂₁H₃₀O₅
Temp. Wrzenia: 567 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 202…204 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011654
Numer CAS: 50-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-020-1