Drukuj
Hydrokortyzon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H0888-10G H0888-1G H0888-5G
SIALH0888-10GEA 1690 PLN
SIALH0888-10G SIALH0888-1G SIALH0888-5G
Hydrokortyzon, Sigma-Aldrich®
Hydrokortyzon
Formuła: C₂₁H₃₀O₅
Temp. Wrzenia: 567 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 202…204 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011654
Numer CAS: 50-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-020-1