Hydrokortyzon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16292.14
A16292.03
A16292.06
A16292.14EA
3800
PLN
A16292.14
A16292.03
A16292.06
Hydrokortyzon ≥98%
Hydrokortyzon
Purity: 98%
CAS No.: 50-23-7
Molecular Formula: C21H30O5
Formula Weight: 362.47
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1354819
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
Formuła:
C₂₁H₃₀O₅ Temp. Wrzenia: 567 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 213…215 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011654 Numer CAS: 50-23-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-020-1 Klasyfikacja Merck : 14,4787 |