Drukuj
Hydrokortyzon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
352450050 352450010 352450250 352451000
ACRO352450050EA 808 PLN
ACRO352450050 ACRO352450010 ACRO352450250 ACRO352451000
Hydrokortyzon 98%
Hydrokortyzon
Formuła: C₂₁H₃₀O₅
Temp. Wrzenia: 567 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 212…217 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011654
Numer CAS: 50-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-020-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)