Drukuj
Dichlorowodorek 1,6-diaminoheksanu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,6-Hexanediamine dihydrochloride, Hexane-1,6-diamine dihydrochloride, Hexamethylenediamine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
247731-100G 247731-25G
SIAL247731-100GEA 747 PLN
SIAL247731-100G SIAL247731-25G
Dichlorowodorek 1,6-diaminoheksanu, Sigma-Aldrich®
Dichlorowodorek 1,6-diaminoheksanu
Formuła: C₆H₁₈Cl₂N₂
MW: 189.13 g/mol
Temp. topnienia: 258
Gęstość: 1.216 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012528
Numer CAS: 6055-52-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-977-8