Acetonitryl 99,9, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient LC, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
MQ200
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in gradient grade; as well as isocratic grade. This enables to minimise the gradient effect of the solvent involved.
Formuła:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45.7 °C Gęstość: 0.782 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 13,00071 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 g/mol |
Boiling Point | 81.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 97 hPa (20 °C) |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17 %(V) |
Density | 0.786 g/cm³ (20 °C) |
pH | |
Ignition Point | 524 °C |
Viscosity kinematic | |
Synonyms | ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane |
Hill Formula | C₂H₃N |
Chemical Formula | CH₃CN |