Drukuj
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ400
P7505-100G P7505-25G
SIALP7505-100GEA 1310 PLN
SIALP7505-100G SIALP7505-25G
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu, Sigma-Aldrich®
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
Formuła: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161.07 g/mol
Gęstość: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012526
Numer CAS: 333-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-375-9