Drukuj
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5780-25G P5780-5G
SIALP5780-25GEA 1160 PLN
SIALP5780-25G SIALP5780-5G
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu, Sigma-Aldrich®
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
Formuła: C₄H₁₄Cl₂N₂
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012526
Numer CAS: 333-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-375-9