Drukuj
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
215110050 215110250 215111000
ACRO215110050EA 136 PLN
ACRO215110050 ACRO215110250 ACRO215111000
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu 99+%
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
Formuła: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161.07 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012526
Numer CAS: 333-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-375-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %