Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
A18312.22
A18312.14
A18312.22EA
1580
PLN
A18312.22
A18312.14
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu 99%
Dichlorowodorek 1,4-diaminobutanu
Purity: 99%
CAS No.: 333-93-7
Molecular Formula: HCl.H2N(CH2)4NH2.HCl
Formula Weight: 161.08
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 3906680
Merck Reference: 14,7947
MDL No.: MFCD00012526
Formuła:
C₄H₁₄Cl₂N₂ MW: 161.07 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.31 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012526 Numer CAS: 333-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-375-9 |