Drukuj
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D134406-5G D134406-1G D134406-25G
SIALD134406-5GEA 601 PLN
SIALD134406-5G SIALD134406-1G SIALD134406-25G
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2
Temp. Wrzenia: 335
Temp. topnienia: 119…120 °C
Numer MDL: MFCD00008748
Numer CAS: 2478-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-610-5