3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
B22634.03
B22634.06
B22634.03EA
374
PLN
B22634.03
B22634.06
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon ≥97%
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 2478-38-8
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.2
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 1966119
Formuła:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196.2 Temp. Wrzenia: 335 Temp. topnienia: 117…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008748 Numer CAS: 2478-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-610-5 |