Drukuj
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
115540010 115540050 115540250
ACRO115540010EA 202 PLN
ACRO115540010 ACRO115540050 ACRO115540250
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon 97%
3',5'-Dimetoksy-4'-hydroksyacetofenon
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2
Temp. Wrzenia: 335
Temp. topnienia: 123…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008748
Numer CAS: 2478-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-610-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %