2,6-Difluoro-4-jodofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32080.03
H32080.09
H32080.03EA
338
PLN
H32080.03
H32080.09
2,6-Difluoro-4-jodofenol ≥99%
2,6-Difluoro-4-jodofenol
Purity: 99%
CAS No.: 950858-06-7
Molecular Formula: C6H3F2IO
Formula Weight: 255.99
Melting Point: 70-73°
MDL No.: MFCD09907951
Formuła:
C₆H₃F₂IO Temp. topnienia: 70…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09907951 Numer CAS: 950858-06-7 |