Drukuj
1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D23602-25G D23602-500G D23602-3KG
SIALD23602-25GEA 250 PLN
SIALD23602-25G SIALD23602-500G SIALD23602-3KG
1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
1,3-diaminopropan
Formuła: C₃H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008228
Numer CAS: 109-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-702-7
Jednostka: 2734
ADR: 8,II