5-Jodo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10878.06
A10878.14
A10878.06EA
513
PLN
A10878.06
A10878.14
5-Jodo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen ≥97%
5-Jodo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen
Purity: 97+%
CAS No.: 328-73-4
Molecular Formula: C8H3F6I
Formula Weight: 340.01
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Boiling Point: 62-64°/12mm
Beilstein Reference: 2461627
MDL No.: MFCD00040837
Formuła:
C₈H₃F₆I Temp. Wrzenia: 62…64 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,919 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040837 Numer CAS: 328-73-4 |