1,3-Dibenzoylbenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12768.06
A12768.14
A12768.06EA
517
PLN
A12768.06
A12768.14
1,3-Dibenzoylbenzene ≥98%
1,3-Dibenzoylbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 3770-82-9
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Melting Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1973337
Formuła:
C₂₀H₁₄O₂ Temp. topnienia: 98…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014086 Numer CAS: 3770-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-210-6 |