Drukuj
BIS-TRIS propan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43496.22 43496.14 43496.36
43496.22EA 1530 PLN
43496.22 43496.14 43496.36
BIS-TRIS propan ≥98%
BIS-TRIS propan
Purity: 98+% CAS No.: 64431-96-5 Molecular Formula: CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2 Formula Weight: 282.34 Physical Form: Powder Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD00004689
Formuła: C₁₁H₂₆N₂O₆
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004689
Numer CAS: 64431-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 264-899-3