Drukuj
Ester trimetylowy kwasu trimesowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
115983-25G 115983-5G
SIAL115983-25GEA 573 PLN
SIAL115983-25G SIAL115983-5G
Ester trimetylowy kwasu trimesowego, Sigma-Aldrich®
Ester trimetylowy kwasu trimesowego
Formuła: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 225…230 °C (0.5 mmHg)
Temp. topnienia: 146.5…147 °C
Numer MDL: MFCD00008434
Numer CAS: 2672-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-215-5