Drukuj
Acetonitryl, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
1.00017.1000EA 230 PLN
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
Acetonitryl, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45.7 °C
Gęstość: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -45.7 C
Molar Mass 41.05
Boiling Point 81.6 C
Vapor Pressure 97 hPA
Flash Point 2 C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %
Density 0.786 g/cm3
pH (H20) N/A
Ignition Point 524 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid