Drukuj
3,3'-Diaminobenzydyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bifenylo-3,3',4,4'-tetraylotetraamina
112080050 112080250
ACRO112080050EA 303 PLN
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobenzydyna 98+%
3,3'-Diaminobenzydyna
Formuła: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214.27 g/mol
Temp. topnienia: 176…180 °C
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007725
Numer CAS: 91-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-110-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %