Drukuj
4'-tert-Butylacetophenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-tert-Butylacetophenone
308740050 308740010
ACRO308740050EA 428 PLN
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-tert-Butylacetophenone 98%
4'-tert-Butylacetophenone
Formuła: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26
Temp. Wrzenia: 107…108 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 17…18 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 29 °C
Numer MDL: MFCD00017256
Numer CAS: 943-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-399-3
Jednostka: 1224
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %