4-(Dimetyloamino)benzofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20389.06
B20389.14
B20389.22
B20389.06EA
472
PLN
B20389.06
B20389.14
B20389.22
4-(Dimetyloamino)benzofenon 98%
4-(Dimetyloamino)benzofenon
Purity: 98%
CAS No.: 530-44-9
Molecular Formula: C15H15NO
Formula Weight: 225.29
Melting Point: 88-90°
Merck Reference: 14,3233
MDL No.: MFCD00008311
Formuła:
C₁₅H₁₅NO MW: 225.29 g/mol Temp. Wrzenia: 245…250 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 88…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008311 Numer CAS: 530-44-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-478-4 |