Drukuj
tris(perfluorobutylo)amina tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
A19712.06 A19712.14
A19712.06EA 145 PLN
A19712.06 A19712.14
tris(perfluorobutylo)amina tech. 90%, Technical Grade
tris(perfluorobutylo)amina
Purity: 90% CAS No.: 311-89-7 Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N Formula Weight: 671.10 Refractive Index: 1.2890 Melting Point: -52° Boiling Point: 177-180° Beilstein Reference: 1813883 MDL No.: MFCD00000436
Formuła: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 177…180 °C
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1.880
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000436
Numer CAS: 311-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-223-1