tris(perfluorobutylo)amina MS standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
A19126.03
A19126.06
A19126.14
A19126.03EA
299
PLN
A19126.03
A19126.06
A19126.14
tris(perfluorobutylo)amina MS standard
tris(perfluorobutylo)amina
CAS No.: 311-89-7
Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N
Formula Weight: 671.10
Refractive Index: 1.2890
Melting Point: -52°
Boiling Point: 177-180°
MDL No.: MFCD00000436
Formuła:
C₁₂F₂₇N MW: 671.1 g/mol Temp. Wrzenia: 177…180 °C Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 1.880 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000436 Numer CAS: 311-89-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-223-1 |