Drukuj
1-(3-Aminopropylo)imidazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
351940500 351942500
ACRO351940500EA 259 PLN
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropylo)imidazol 98%
1-(3-Aminopropylo)imidazol
Formuła: C₆H₁₁N₃
Temp. topnienia: –68 °C
Temp. Zapłonu: 154 °C
Numer MDL: MFCD00009819
Numer CAS: 5036-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-730-9
Jednostka: 2735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %