1-(3-Aminopropylo)imidazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
A14169.50
A14169.18
A14169.30
A14169.50EA
0
PLN
A14169.50
A14169.18
A14169.30
1-(3-Aminopropylo)imidazol 98%
1-(3-Aminopropylo)imidazol
Purity: 98%
CAS No.: 5036-48-6
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -68°
Boiling Point: 296°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009819
Formuła:
C₆H₁₁N₃ Temp. Wrzenia: 296 °C Temp. topnienia: –68 °C Gęstość: 1,062 Temp. Zapłonu: 154 °C (309 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009819 Numer CAS: 5036-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 225-730-9 ADR: 8,II |