Drukuj
Chlorowodorek tyraminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylammonium chloride
422380050 422380250 422381000
ACRO422380050EA 175 PLN
ACRO422380050 ACRO422380250 ACRO422381000
Chlorowodorek tyraminy 99%
Chlorowodorek tyraminy
Formuła: C₈H₁₂ClNO
MW: 173.64
Temp. Wrzenia: 269 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 271…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012901
Numer CAS: 60-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-462-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow