Drukuj
Chlorowodorek dopaminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzene HCl, 3-Hydroxytyraminium chloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylammonium chloride
A11136.14 A11136.06 A11136.22
A11136.14EA 965 PLN
A11136.14 A11136.06 A11136.22
Chlorowodorek dopaminy 99%
Chlorowodorek dopaminy
Purity: 99% CAS No.: 62-31-7 Molecular Formula: C8H11NO2.HCl Formula Weight: 189.64 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 243-250° Beilstein Reference: 3656720 Merck Reference: 14,3421 MDL No.: MFCD00012898
A neurotransmitter and vasopressor that modulates cortical activation
Formuła: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189.64
Temp. topnienia: 243…250 °C
Gęstość: 1.356 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012898
Numer CAS: 62-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-527-8