Drukuj
Chlorowodorek dopaminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-(2-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzene HCl, 3-Hydroxytyraminium chloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylammonium chloride
122000100 122000250 122001000
ACRO122000100EA 353 PLN
ACRO122000100 ACRO122000250 ACRO122001000
Chlorowodorek dopaminy 99%
Chlorowodorek dopaminy
Formuła: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189.64
Temp. topnienia: 241…243 °C
Gęstość: 1.356
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012898
Numer CAS: 62-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-527-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm