Trimethyl orthobenzoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trimethyl orthobeznoate, (Trimethoxymethyl)benzene
172920100
172920500
ACRO172920100EA
282
PLN
ACRO172920100
ACRO172920500
Trimethyl orthobenzoate 97%
Trimethyl orthobenzoate
Formuła:
C₁₀H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 87…88 °C (7 mmHg) Temp. Zapłonu: 82 °C |
Numer MDL:
MFCD00008474 Numer CAS: 707-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-897-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |