Drukuj
1,4-Ditioerytrytol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DTE
43794-25G 43794-5G
SIAL43794-25GEA 6230 PLN
SIAL43794-25G SIAL43794-5G
1,4-Ditioerytrytol, Sigma-Aldrich®
1,4-Ditioerytrytol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 286
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063750
Numer CAS: 6892-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-998-8